Learn More
Methyl vinyl ketone, 94%, stabilized
Codice prodotto. 11944821 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
100 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2.50L
5mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11944821 2.5 L Glass Bottle 2.50L
10552331 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
16221612 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10418290 1 L Bottiglia in vetro 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11944821 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 128000025
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 78-94-4 | C4H6O | 70.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 78-94-4 , 75-05-8 , 64-19-7 , 123-31-9 , 7732-18-5
Formula molecolare C4H6O
Molecular Weight (g/mol) 70.09
Numero MDL MFCD00008777
InChI Key FUSUHKVFWTUUBE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl vinyl ketone, 3-buten-2-one, butenone, methylvinylketon, vinyl methyl ketone, methylene acetone, 2-butenone, acetyl ethylene, 3-butene-2-one, methyl ethenyl ketone
PubChem CID 6570
ChEBI CHEBI:48058
IUPAC Name but-3-en-2-one
SMILES CC(=O)C=C
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl Vinyl Ketone
Colore Brown to Colorless
Densità 0.8640g/mL
Punti di ebollizione 80.0°C
Punto d'infiammabilità −7°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio ca. 95%
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare H2C=CHCOCH3
Indice di rifrazione 1.4100 to 1.4120
Quantità 2.5 L
Fieser 01,697; 02,283; 05,464; 06,407; 07,247; 10,272; 12,329; 13,193
Gravità specifica 0.864
Stabilizzatore 0.7% acetonitrile max., 0.4 to 1.0% acetic acid, approx. 0.3% hydroquinone
Peso formulazione 70.09
Percent Purity ca. 95%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl vinyl ketone, stabilized
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H300-Letale se ingerito.
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H330-Letale se inalato.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.