Learn More
Methyl vinyl ketone, tech. 90%, stab.
Codice prodotto. 11441890
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11441890 25 mL 25mL
11451890 100 mL 100mL
11461890 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11441890 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11910.AC
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-11-2026
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 78-94-4 | C4H6O | 70.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 78-94-4
Formula molecolare C4H6O
Molecular Weight (g/mol) 70.09
Numero MDL MFCD00008777
InChI Key FUSUHKVFWTUUBE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl vinyl ketone, 3-buten-2-one, butenone, methylvinylketon, vinyl methyl ketone, methylene acetone, 2-butenone, acetyl ethylene, 3-butene-2-one, methyl ethenyl ketone
PubChem CID 6570
ChEBI CHEBI:48058
IUPAC Name but-3-en-2-one
SMILES CC(=O)C=C
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl vinyl ketone
Nota nome Stabilized
Punto di fusione -7°C
Densità 0.856
Punti di ebollizione 32°C to 34°C (60 mmHg)
Punto d'infiammabilità −6°C (21°F)
Intervallo percentuale saggio 90%, Stabilized with 0.5% Hydroquinone
Indice di rifrazione 1.412
Quantità 25 mL
Numero UN UN1251
Beilstein 506021
Indice di Merck 14,6134
Peso formulazione 70.09
Percent Purity 90%
Grado Caratteristiche
Forma fisica Liquid