Learn More
Methyl vinyl sulfone, 95%, stab. with 200ppm 4-tert-butylphenol
Codice prodotto. 11381307
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11381307
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L01519.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 3680-02-2 | C3H6O2S | 106.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3680-02-2
Formula molecolare C3H6O2S
Molecular Weight (g/mol) 106.14
Numero MDL MFCD00007567
InChI Key WUIJTQZXUURFQU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl vinyl sulfone, ethene, methylsulfonyl, methyl vinyl sulphone, methylvinylsulfone, methanesulfonylethene, sulfone, methyl vinyl, vinyl methyl sulfone, methanesulfonyl-ethene, methylsulfonyl ethene, methyl vinyl sulfphone
PubChem CID 19354
IUPAC Name 1-methylsulfonylethene
SMILES CS(=O)(=O)C=C
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl vinyl sulfone
Nota nome stabilized with 200ppm 4-tert-butylphenol
Densità 1.212
Punti di ebollizione 115°C to 117°C (19 mmHg)
Punto d'infiammabilità >109°C (228°F)
Indice di rifrazione 1.463
Quantità 5 g
Numero UN UN2810
Beilstein 878198
Peso formulazione 106.15
Percent Purity 95%