Learn More
Methyl vinyl sulfone, 95%, stabilized
Codice prodotto. 10678211 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
1g
50g
Codice prodotto. 10678211
Marca: Thermo Scientific Acros 306730100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 3680-02-2 | C3H6O2S | 106.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3680-02-2
Formula molecolare C3H6O2S
Molecular Weight (g/mol) 106.14
Numero MDL MFCD00007567
InChI Key WUIJTQZXUURFQU-UHFFFAOYSA-N
SMILES CS(=O)(=O)C=C
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl vinyl sulfone
Nota nome Stabilized
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.2100g/mL
Punti di ebollizione 115.0°C to 117.0°C (19.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2C=CHSO2CH3
Indice di rifrazione 1.4610 to 1.4630
Quantità 10 g
Gravità specifica 1.21
Sinonimo methyl vinyl sulfone, ethene, methylsulfonyl, methyl vinyl sulphone, methylvinylsulfone, methanesulfonylethene, sulfone, methyl vinyl, vinyl methyl sulfone, methanesulfonyl-ethene, methylsulfonyl ethene, methyl vinyl sulfphone
IUPAC Name 1-methylsulfonylethene
Stabilizzatore 150ppm 4-tert.-butylpenol
PubChem CID 19354
Peso formulazione 106.14
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid