Learn More
Thermo Scientific Chemicals Methyl Yellow, indicator
Codice prodotto. 11404647
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11404647 25 g 25g
11414647 100 g 100g
11424647 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11404647 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore B21145.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 60-11-7 | C14H15N3 | 225.30 g/mol
Methyl Yellow used as a pH indicator. It is an acid-base indicator that changes color from below pH 2.9 red to above pH 4.0 yellow and vice versa. Typical use is in the titration of a weak base with a strong acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Methyl Yellow used as a pH indicator. It is an acid-base indicator that changes color from below pH 2.9 red to above pH 4.0 yellow and vice versa. Typical use is in the titration of a weak base with a strong acid.
Solubility
Insoluble in water. Soluble in alcohol.
Notes
Transition interval: pH 2.9 (red) to pH 4.0 (yellow)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 60-11-7
Formula molecolare C14H15N3
Molecular Weight (g/mol) 225.30
Numero MDL MFCD00008308
InChI Key JCYPECIVGRXBMO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl yellow, dimethyl yellow, 4-dimethylamino azobenzene, 4-dimethylaminoazobenzene, solvent yellow 2, sudan yellow, fat yellow, p-dimethylaminoazobenzene, stear yellow jb, sudan yellow gg
PubChem CID 6053
ChEBI CHEBI:17903
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl Yellow
Nota nome indicator
Punto di fusione 110°C to 112°C (decomposition)
Odore Odorless
Quantità 25 g
Numero UN UN2811
Beilstein 746016
Indice di Merck 14,3229
Informazioni di solubilità Insoluble in water; Soluble in alcohol.
IUPAC Name N,N-dimethyl-4-phenyldiazenylaniline
Peso formulazione 225.3
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl Yellow
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • cancerogenicità Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-dimethyl-4-(phenylazo)benzenamine