Learn More
Thermo Scientific Chemicals Methyl Yellow, pure, indicator grade
Codice prodotto. 10219183 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10219183 25 g Glass bottle 25g
10193720 100 g Glass bottle 100g
10170030 500 g Glass bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10219183 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 151400250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 60-11-7 | C14H15N3 | 225.30 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 60-11-7
Formula molecolare C14H15N3
Molecular Weight (g/mol) 225.30
Numero MDL MFCD00008308
InChI Key JCYPECIVGRXBMO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-Dimethylaminoazobenzene, N, N-Dimethyl-4-phenylazoaniline, Solvent Yellow 2
PubChem CID 6053
ChEBI CHEBI:17903
IUPAC Name N,N-dimethyl-4-phenyldiazenylaniline
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl Yellow
Punto di fusione 111.0°C to 117.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Perdita all'essiccatura 3% max.
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare (CH3)2NC6H4N=NC6H5
Informazioni di solubilità Solubility in water: 13.6 mg/l. Other solubilities: soluble ca. 140g/L in acetone, soluble in benzene, chloroform, diethyl ether,, ethanol, petroleum ether, vegetable oils, alcohol,, ether, strong mineral acids and soils
Quantità 25 g
Forma fisica Powder
Peso formulazione 225.29
Grado Pure
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl Yellow, indicator grade
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventuale superficie cutanea esposta dopo l'uso.
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.