Learn More
Methylamine, 40% w/w aq. soln.
Descrizione
Methylamine, 40% w/w aq. solution is used as a mobile phase in the perchlorate analysis of milk and yogurt samples by LC-MS/MS. It is also used in the synthesis of 9-fluorenylmethyl N-methylcarbamate and tert-butyl N-methylcarbamate, 7-methylamino-2-(2-quinolyl)tropone, 2,5-meso-pyrrolidines and 2-(4-chlorophenyl)-N-methylacetamide. This compound also serves as a building block for the synthesis of many other commercially available compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Punto di fusione | -38°C |
| Punti di ebollizione | 49°C |
| Quantità | 250 mL |
| Forma fisica | Liquid |
Sicurezza e movimentazione
- Methylamine, 40% w/w aqueous solution
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H332-Nocivo se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contain: Methylamine