Learn More
Methylamine, extra pure, 40 wt% solution in water
Codice prodotto. 10687282 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
10 L
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10687282 1 L 1L
10592901 2.5 L 2.50L
10782564 10 L 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10687282 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 126230010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 74-89-5 | CH5N | 31.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 74-89-5
Formula molecolare CH5N
Molecular Weight (g/mol) 31.06
InChI Key BAVYZALUXZFZLV-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name methanamine
SMILES CN
Specifica
Materiale o nome chimico Methylamine
Punto di fusione -38.0°C
Densità 0.9000 g/mL
Punti di ebollizione 48.0°C
Punto d'infiammabilità -15°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3NH2
Indice di rifrazione 1.3650 to 1.3700
Quantità 1 L
Beilstein 04, 32
Indice di Merck 15, 6088
Gravità specifica 0.9
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: freely soluble.
Peso formulazione 31.06
Grado Ultrapuro
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methylamine, 40 wt% solution in water
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.