Learn More
Methylamine hydrochloride, 99%
Codice prodotto. 10195193 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
500g
50g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10195193 50 g 50g
10488880 250 g 250g
10616172 500 g 500g
10562171 1 kg 1kg
15149203 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10195193 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 156780500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
CAS: 593-51-1 | CH6ClN | 67.52 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 593-51-1
Formula molecolare CH6ClN
Molecular Weight (g/mol) 67.52
InChI Key NQMRYBIKMRVZLB-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name methanaminium chloride
SMILES [Cl-].C[NH3+]
Specifica
Materiale o nome chimico Methylamine hydrochloride
Intervallo percentuale saggio 99%
Formula lineare CH3NH2·HCl
Quantità 50 g
Peso formulazione 67.52
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methylamine hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.