Learn More
[(Methylamino)methyl] Phosphonic Acid, TRC
Codice prodotto. 17930825
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17930825 50 mg 50mg
17964795 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17930825 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM28695050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 35404-71-8
Formula molecolare C2 H8 N O3 P
Molecular Weight (g/mol) 125.064
Sinonimo P-[(Methylamino)methyl]phosphonic Acid, [(Methylamino)methyl]phosphonic Acid, NSC 244826
IUPAC Name methylaminomethylphosphonic acid
SMILES CNCP(=O)(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico [(Methylamino)methyl] Phosphonic Acid
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C2H8NO3P/c1-3-2-7(4,5)6/h3H,2H2,1H3,(H2,4,5,6)
Peso formulazione 125.0242