Learn More
Methylbenactyzium Bromide, MedChemExpress
Codice prodotto. 16471466
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
200 mg
Dimensione della confezione:
100mg
200mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16471466 200 mg 200mg
16468836 100 mg 100mg
16414647 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16471466 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB2070
MedChemExpress Methylbenactyzium Bromide is a muscarinic acetylcholine receptor (mAChR) inhibitor.
Methylbenactyzium Bromide is a muscarinic acetylcholine receptor (mAChR) inhibitor.
Specifica
Materiale o nome chimico Methylbenactyzium Bromide
CAS 3166-62-9
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C21H28BrNO3
Quantità 200 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 6 mg/mL (14.21 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(OCC[N+](CC)(CC)C)C(C1=CC=CC=C1)(O)C2=CC=CC=C2.[Br-]
Molecular Weight (g/mol) 422.36
Peso formulazione 422.36
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only