missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methylbenzethonium Chloride, TRC

Codice prodotto. 17921205
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17921205 50 mg 50mg
17990695 25 mg 25mg
17953785 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17921205 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM26504550MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 25155-18-4
Formula molecolare C28 H44 N O2 . Cl
Molecular Weight (g/mol) 462.11
Sinonimo Methylbenzethonium Chloride, Benzenemethanaminium, N,N-dimethyl-N-[2-[2-[methyl-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]ethoxy]ethyl]-, chloride (1:1), Ammonium, benzyldimethyl[2-[2-[[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)tolyl]oxy]ethoxy]ethyl]-, chloride (8CI), Benzenemethanaminium, N,N-dimethyl-N-[2-[2-[methyl-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]ethoxy]ethyl]-, chloride (9CI), Benzyldimethyl[2-[2-[[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)tolyl]oxy]ethoxy]ethyl]ammonium chloride (7CI), Methylbenzethonium chloride (6CI), 2-(2-(p-(Diisobutyl)cresoxy)ethoxy)ethyldimethylbenzylammonium chloride, Diaparene chloride, Hyamine 10X
IUPAC Name benzyl-dimethyl-[2-[2-[2-methyl-4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenoxy]ethoxy]ethyl]azanium;chloride
SMILES [Cl-].Cc1cc(ccc1OCCOCC[N+](C)(C)Cc2ccccc2)C(C)(C)CC(C)(C)C

Specifica

Materiale o nome chimico Methylbenzethonium Chloride
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C28H44NO2.ClH/c1-23-20-25(28(5,6)22-27(2,3)4)14-15-26(23)31-19-18-30-17-16-29(7,8)21-24-12-10-9-11-13-24;/h9-15,20H,16-19,21-22H2,1-8H3;1H/q+1;/p-1
Peso formulazione 461.3061
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.