Learn More
Methylboronic Acid, TRC
Codice prodotto. 30469132
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30469132 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30469132 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM26509010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Methylboronic Acid
CAS 13061-96-6
Formula molecolare CH5BO2
Quantità 10 g
Sinonimo Methaneboronic Acid
InChI Formula InChI=1S/CH5BO2/c1-2(3)4/h3-4H,1H3
SMILES CB(O)O
IUPAC Name methylboronic acid
Molecular Weight (g/mol) 59.86
Peso formulazione 60.0383