Learn More
α-Methylcinnamaldehyde, TRC
Codice prodotto. 30322875
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30322875 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30322875 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA2834315G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico alpha-Methylcinnamaldehyde
CAS 101-39-3
Formula molecolare C10H10O
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C10H10O/c1-9(8-11)7-10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,1H3
SMILES CC(=Cc1ccccc1)C=O
IUPAC Name 2-methyl-3-phenylprop-2-enal
Molecular Weight (g/mol) 146.19
Peso formulazione 146.0732