Learn More
α-Methylcinnamaldehyde, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | alpha-Methylcinnamaldehyde |
| CAS | 101-39-3 |
| Formula molecolare | C10H10O |
| Quantità | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H10O/c1-9(8-11)7-10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,1H3 |
| SMILES | CC(=Cc1ccccc1)C=O |
| IUPAC Name | 2-methyl-3-phenylprop-2-enal |
| Molecular Weight (g/mol) | 146.19 |
| Peso formulazione | 146.0732 |