Learn More
Methylcyclohexane, 99%, Spectrophotometric Grade, Honeywell Riedel-de Haën™
Codice prodotto. 15612800
Click to view available options
Quantità:
1 L
2 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
2L
Codice prodotto. 15612800
Marca: Honeywell Riedel-de Haën 2596911L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Spectrophotometric Grade, 99%
  • Spectrophotometric grade solvents are high purity solvents made specifically for applications using spectrophotometers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-87-2
Formula molecolare C7H14
Molecular Weight (g/mol) 98.19
Numero MDL MFCD00001497
InChI Key UAEPNZWRGJTJPN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cyclohexane, methyl, hexahydrotoluene, cyclohexylmethane, toluene hexahydride, hexahydroxytoluene, sextone b, toluene, hexahydro, metylocykloheksan, methyl cyclohexane, methylcyclohexan
PubChem CID 7962
IUPAC Name methylcyclohexane
SMILES CC1CCCCC1
Specifica
Materiale o nome chimico Methylcyclohexane
Punto di fusione -126°C
Densità 0.77g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 100°C to 102°C
Punto d'infiammabilità −4°C (24.8°F)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H11CH3
Indice di rifrazione 1.422
Quantità 1 L
Numero UN UN2296
Beilstein 505972
Peso formulazione 98.19g/mol
Percent Purity 99%
Grado Sprectrophotometric