Learn More
Methylcyclohexane, 99%, for spectroscopy
Codice prodotto. 11994431 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11994431 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
11984431 1 L Bottiglia in vetro 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11994431 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 433770025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    427.00€
    392.00€ / 2.5L
    Risparmia 35.00€
    8% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 108-87-2 | C7H14 | 98.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For UV/VIS spectroscopy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-87-2
Formula molecolare C7H14
Molecular Weight (g/mol) 98.19
Numero MDL MFCD00001497
InChI Key UAEPNZWRGJTJPN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cyclohexane, methyl, hexahydrotoluene, cyclohexylmethane, toluene hexahydride, hexahydroxytoluene, sextone b, toluene, hexahydro, metylocykloheksan, methyl cyclohexane, methylcyclohexan
PubChem CID 7962
IUPAC Name methylcyclohexane
SMILES CC1CCCCC1
Specifica
Materiale o nome chimico Methylcyclohexane
Punto di fusione -126.3°C
Densità 0.7700g/mL
Punti di ebollizione 101.0°C
Punto d'infiammabilità −3°C
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H11CH3
Indice di rifrazione 1.4210 to 1.4230
Quantità 2.5 L
Indice di Merck 15,6118
Gravità specifica 0.77
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.1g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acetone,benzene,carbon tetrachloride,,ether,ethanol
Peso formulazione 98.19
Percent Purity 99%
Grado Spectroscopy
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methylcyclohexane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P331-NON provocare il vomito.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Methylcyclohexane