Learn More
Methylcyclohexane, 99%
Codice prodotto. 11463067
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2500 mL
Dimensione della confezione:
2500mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11463067 2500 mL 2500mL
11453067 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11463067 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A16057.0F
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 108-87-2 | C7H14 | 98.19 g/mol
Methylcyclohexane is used as a solvent and reagent in organic synthesis and polymer chemistry. It is a component of jet fuel and also used as correction fluid in certain consumer products. It acts as a starting material for toluene synthesis
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Methylcyclohexane is used as a solvent and reagent in organic synthesis and polymer chemistry. It is a component of jet fuel and also used as correction fluid in certain consumer products. It acts as a starting material for toluene synthesis
Solubility
Immiscible with water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-87-2
Formula molecolare C7H14
Molecular Weight (g/mol) 98.19
Numero MDL MFCD00001497
InChI Key UAEPNZWRGJTJPN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cyclohexane, methyl, hexahydrotoluene, cyclohexylmethane, toluene hexahydride, hexahydroxytoluene, sextone b, toluene, hexahydro, metylocykloheksan, methyl cyclohexane, methylcyclohexan
PubChem CID 7962
IUPAC Name methylcyclohexane
SMILES CC1CCCCC1
Specifica
Materiale o nome chimico Methylcyclohexane
Punto di fusione -126°C
Densità 0.771
Punti di ebollizione 101°C
Punto d'infiammabilità −4°C (−25°F)
Indice di rifrazione 1.423
Quantità 2500 mL
Numero UN UN2296
Beilstein 505972
Indice di Merck 14,6047
Informazioni di solubilità Immiscible with water.
Peso formulazione 98.19
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methylcyclohexane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P331-NON provocare il vomito.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Methylcyclohexane