Learn More
Methylcyclohexane, TRC
Codice prodotto. 30482114
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30482114 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30482114 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM33831850G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Methylcyclohexane
CAS 108-87-2
Formula molecolare C7 H14
Quantità 50 g
Sinonimo Cyclohexane, methyl-, Methylcyclohexane, 1-Methylcyclohexane, Cyclohexylmethane, Hexahydrotoluene, MCHX, NSC 9391, Swaclean MCH, Toluene hexahydride
InChI Formula InChI=1S/C7H14/c1-7-5-3-2-4-6-7/h7H,2-6H2,1H3
SMILES CC1CCCCC1
IUPAC Name methylcyclohexane
Molecular Weight (g/mol) 98.19
Peso formulazione 98.1096