Specifica
| CAS | 111-77-3 |
| Punto di fusione | -70°C |
| Colore | Colorless |
| Punti di ebollizione | 194°C |
| Imballaggio | Amber glass bottle |
| Formula molecolare | C5H12O3 |
| Numero MDL | MFCD00002871,MFCD00084416 |
| Quantità | 1 L |
| Sinonimo | 2-2-methoxyethoxy ethanol, diethylene glycol monomethyl ether, methyl carbitol, methyl digol, methoxydiglycol, ethanol, 2-2-methoxyethoxy, methyl dioxitol, diethylene glycol methyl ether, dowanol dm, poly-solv dm |
| InChI Key | SBASXUCJHJRPEV-UHFFFAOYSA-N |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 2-(2-Metossietossi)etanolo
- Attenzione
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- H361d-Sospettato di nuocere al feto.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.