Learn More
Methyldiphenylphosphine, 99%
Codice prodotto. 10501514 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10501514 100 g Bottiglia in vetro 100g
10160762 5 g Bottiglia in vetro 5g
10259790 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10501514 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 408971000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1486-28-8 | C13H13P | 200.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1486-28-8
Formula molecolare C13H13P
Molecular Weight (g/mol) 200.22
Numero MDL MFCD00008508
InChI Key UJNZOIKQAUQOCN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyldiphenylphosphine, diphenylmethylphosphine, methyl diphenyl phosphine, phosphine, methyldiphenyl, methyldiphenylphsphine, diphenylphosphinomethane, methyldiphenylphoshine, pubchem6421, methyl diphenylphosphine, methyldi-phenylphosphine
PubChem CID 73879
IUPAC Name methyl(diphenyl)phosphane
SMILES CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Methyldiphenylphosphine
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0760g/mL
Punti di ebollizione 118.0°C to 120.0°C (2.2 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C6H5)2PCH3
Indice di rifrazione 1.6240 to 1.6260
Quantità 100 g
Beilstein 16, II, 371
Gravità specifica 1.076
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 200.22
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid