Learn More
Methyle1,2,3-benzothiadiazole-5-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10324342
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10324342 1 g Amber Glass Bottle 1g
10292452 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10324342 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore KM10174DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Identificatori chimici
CAS 23616-15-1
Formula molecolare C8H6N2O2S
Molecular Weight (g/mol) 194.208
Numero MDL MFCD01566550
InChI Key JCRFJMHWEAYQAA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl benzo d 1,2,3 thiadiazole-5-carboxylate, methyl1,2,3-benzothiadiazole-5-carboxylate, 5-carbomethoxy-1,2,3-benzothiadiazole, maybridge1_005151, 5-methoxycarbonyl-1,2,3-benzothiadiazole, methyl benzo 1,2,3 thiadiazole-5-carboxylate, methylbenzo d 1,2,3 thiadiazole-5-carboxylate, 4-methylbenzo d 1,2,3 thiadiazole-5-carboxylate, 1,2,3-benzothiadiazole-5-carboxylic acid methyl ester, 1,2,3-benzothiadiazole-5-carboxylicacid, methyl ester
PubChem CID 2736813
IUPAC Name methyl 1,2,3-benzothiadiazole-5-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=CC2=C(C=C1)SN=N2
Specifica
Materiale o nome chimico Methyle1, 2, 3-benzothiadiazole-5-carboxylate
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 194.21
Percent Purity 97%