Learn More
Methyl 1-cyclopentene-1-carboxylate, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3771218
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Glass bottle
25662-28-6
C7H10O2
126.16
MFCD00239506
VTYCAXIAUKEGBQ-UHFFFAOYSA-N
methyl 1-cyclopentene-1-carboxylate, methyl cyclopent-1-enecarboxylate, methyl cyclopent-1-ene-1-carboxylate, cyclopentene-1-carboxylic acid methyl ester, methyl 1-cyclopentenecarboxylate, 1-cyclopentenecarboxylic acid methyl ester, 1-cyclopentene-1-carboxylic acid, methyl ester, methyl1-cyclopentene-1-carboxylate, 1-cyclopentene-1-carboxylic acid methyl ester, pubchem2487
549129
methyl cyclopentene-1-carboxylate
COC(=O)C1=CCCC1
25662-28-6
C7H10O2
126.16
MFCD00239506
VTYCAXIAUKEGBQ-UHFFFAOYSA-N
methyl 1-cyclopentene-1-carboxylate, methyl cyclopent-1-enecarboxylate, methyl cyclopent-1-ene-1-carboxylate, cyclopentene-1-carboxylic acid methyl ester, methyl 1-cyclopentenecarboxylate, 1-cyclopentenecarboxylic acid methyl ester, 1-cyclopentene-1-carboxylic acid, methyl ester, methyl1-cyclopentene-1-carboxylate, 1-cyclopentene-1-carboxylic acid methyl ester, pubchem2487
549129
methyl cyclopentene-1-carboxylate
COC(=O)C1=CCCC1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Methyl 1-cyclopentene-1-carboxylate
Colore White to Yellow
Densità 1.0310g/mL
Punti di ebollizione 76°C to 78°C (9.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 62°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare C5H7COOCH3
Quantità 1 g
Gravità specifica 1.031
Peso formulazione 126.15
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder or Low Melting Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl 1-cyclopentene-1-carboxylate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.