Learn More
Methyle2-(2,5-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl)acetate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10753853
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10753853 1 g Amber Glass Bottle 1g
10416492 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10753853 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore TL01020DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 306937-37-1
Formula molecolare C8H11NO2S
Molecular Weight (g/mol) 185.241
Numero MDL MFCD02677686
InChI Key AUEJOXGQRQYLDJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl 2-2,5-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl acetate, methyl 2-2,5-dimethylthiazol-4-yl acetate, methyl 2,5-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl acetate, methyl 2-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl acetate, acmc-1agna, 4-thiazoleaceticacid, 2,5-dimethyl-, methyl ester, 2,5-dimethyl-thiazol-4-yl-acetic acid methyl ester, 2-2,5-dimethyl-4-thiazolyl acetic acid methyl ester, methyl 2-2,5-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl ethanoate
PubChem CID 2801571
IUPAC Name methyl 2-(2,5-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl)acetate
SMILES CC1=C(N=C(S1)C)CC(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Methyle2-(2, 5-dimethyl-1, 3-thiazol-4-yl)acetate
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 185.25
Percent Purity 97%