Learn More
Methyl 2,4-dichlorobenzoate, 97%, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4228800
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
35112-28-8
C8H6Cl2O2
205.04
MFCD00085117
VCRWILYAWSRHBN-UHFFFAOYSA-N
methyl2,4-dichlorobenzoate, 2,4-dichlorobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2,4-dichloro-, methyl ester, methyl-2,4-dichlorobenzoate, pubchem3713, methyl ester of 2,4-dichlorobenzoic acid, acmc-209id8, ksc497m5b, methyl 2,4-dichloro benzoate
37055
methyl 2,4-dichlorobenzoate
COC(=O)C1=C(C=C(C=C1)Cl)Cl
35112-28-8
C8H6Cl2O2
205.04
MFCD00085117
VCRWILYAWSRHBN-UHFFFAOYSA-N
methyl2,4-dichlorobenzoate, 2,4-dichlorobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2,4-dichloro-, methyl ester, methyl-2,4-dichlorobenzoate, pubchem3713, methyl ester of 2,4-dichlorobenzoic acid, acmc-209id8, ksc497m5b, methyl 2,4-dichloro benzoate
37055
methyl 2,4-dichlorobenzoate
COC(=O)C1=C(C=C(C=C1)Cl)Cl
Materiale o nome chimico Methyl 2,4-dichlorobenzoate
Colore Colorless to Yellow
Punti di ebollizione 132.0°C (15.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 205.04
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl 2,4-dichlorobenzoate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.