Learn More
Methyle2,6-dichloroisonicotinate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10682843
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10682843 1 g 1g
10121042 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10682843 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SPB05937DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 42521-09-5
Formula molecolare C7H5Cl2NO2
Molecular Weight (g/mol) 206.02
Numero MDL MFCD00044409
InChI Key XSKGHSUHOYEBTK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 93237
IUPAC Name methyl 2,6-dichloropyridine-4-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=CC(Cl)=NC(Cl)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 2, 6-dichloroisonicotinate
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 1 g
Sinonimo methyl 2,6-dichloroisonicotinate, methyl2,6-dichloroisonicotinate, 2,6-chloro-4-pyridinecarboxylic acid methyl ester, 2,6-dichloroisonicotinic acid methyl ester, methyl-2,6-dichloroisonicotinate, 4-pyridinecarboxylic acid, 2,6-dichloro-, methyl ester, methyl-2,6-dichlorisonicotinat, acmc-209yt4, xskghsuhoyebtk-uhfffaoysa, methyl 2,6-dichloro-isonicotinate
Peso formulazione 206.03
Percent Purity 97%