Learn More
Methyle2-(acetylamino)-5-nitrobenzoate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10180932
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10180932 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10180932 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore RH00482EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 2-(acetylamino)-5-nitrobenzoate
CAS 5409-45-0
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C10H10N2O5
Numero MDL MFCD00157624
Quantità 10 g
Sinonimo methyl 2-acetylamino-5-nitrobenzoate, acmc-20akiu, maybridge1_006182, methyl 2-acetamido-5-nitrobenzoate, methyl2-acetylamino-5-nitrobenzoate, 2-acetyl-amino-5-nitro-benzoic acid methyl ester, benzoic acid,2-acetylamino-5-nitro-, methyl ester
InChI Key HAKPLTBAUCAFMV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)NC1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)OC
IUPAC Name methyl 2-acetamido-5-nitrobenzoate
Molecular Weight (g/mol) 238.199
PubChem CID 224172
Peso formulazione 238.2
Percent Purity 97%