Learn More
Methyle2-amino-4,5-dimethoxybenzoate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10722693
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10722693 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10722693 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SB01989DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 2-amino-4, 5-dimethoxybenzoate
CAS 26759-46-6
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C10H13NO4
Numero MDL MFCD00014904
Quantità 1 g
Sinonimo methyl 6-aminoveratrate, methyl 4,5-dimethoxyanthranilate, methyl 2-amino-4,5-dimethoxy benzoate, 2-amino-4,5-dimethoxybenzoic acid methyl ester, 6-aminoveratric acid methyl ester, methyl2-amino-4,5-dimethoxybenzoate, 4,5-dimethoxyanthranilic acid methyl, benzoic acid, 2-amino-4,5-dimethoxy-, methyl ester, methyl-2-amino-4,5-dimethoxybenzoate, 2-amino-4,5-dimethoxy-benzoic acid methyl ester
InChI Key QQFHCCQSCQBKBG-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C1=CC(OC)=C(OC)C=C1N
IUPAC Name methyl 2-amino-4,5-dimethoxybenzoate
Molecular Weight (g/mol) 211.22
PubChem CID 611144
Peso formulazione 211.22
Percent Purity 97%