Learn More
Methyle2-aminothiophene-3-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10394662
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10394662 10 g Amber Glass Bottle 10g
10383312 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10394662 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore GK02784EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 4651-81-4
Formula molecolare C6H7NO2S
Molecular Weight (g/mol) 157.19
Numero MDL MFCD00159547
InChI Key DGGJQLCAYQCPDD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl 2-amino-3-thenoate, methyl 2-amino-3-thiophenecarboxylate, 2-amino-3-methoxycarbonylthiophene, methyl2-aminothiophene-3-carboxylate, 2-amino-thiophene-3-carboxylic acid methyl ester, 3-thiophenecarboxylic acid, 2-amino-, methyl ester, zlchem 402, pubchem5551, maybridge1_003714, 2-amino-thiophene-3-carboxylicacidmethylester
PubChem CID 78381
IUPAC Name methyl 2-aminothiophene-3-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=C(N)SC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Methyle2-aminothiophene-3-carboxylate
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 10 g
Peso formulazione 157.19
Percent Purity 97%