Learn More
Methyle2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11306875
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11306875 25 g 25g
10120882 1 g 1g
10466082 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11306875 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore GK01821EB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 175137-27-6
Formula molecolare C7H4ClF3N2O2
Molecular Weight (g/mol) 240.57
Numero MDL MFCD00068146
InChI Key VLUBJYUOPNGBOQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl 2-chloro-4-trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylate, methyl 2-chloro-4-trifluoromethyl-5-pyrimidinecarboxylate, methylchlorotrifluoromethylpyrimidinecarboxylate, methyl-2-chloro-4-trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylate, acmc-20aifi, pubchem10174, 2-chloro-4-trifluoromethyl-5-carbomethoxypyrimidine, methyl 2-chloro-4-trifluoromethyl pyrimidine-5-ca, 2-chloro-5-methoxycarbonyl-4-trifluoromethylpyrimidine, 2-chloro-5-methoxycarbonyl-4-trifluoromethyl pyrimidine
PubChem CID 3696469
IUPAC Name methyl 2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=CN=C(Cl)N=C1C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 25 g
Peso formulazione 240.57
Percent Purity 97%