Learn More
methyle2-chloropyrimidine-4-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10662305
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10662305 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10442464 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10662305 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO08502CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 149849-94-5
Formula molecolare C6H5ClN2O2
Molecular Weight (g/mol) 172.57
Numero MDL MFCD11841080
InChI Key GGTNGWOGJHJQCL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloro-pyrimidine-4-carboxylic acid methyl ester, 2-chloropyrimidine-4-carboxylic acid methyl ester, 4-pyrimidinecarboxylic acid, 2-chloro-, methyl ester, 2-chloro-4-methoxycarbonyl pyrimidine, 2-chloro-4-pyrimidinecarboxylic acid methyl ester, 4-pyrimidinecarboxylicacid, 2-chloro-, methyl ester, methyl2-chloropyrimidine-4-carboxylate
PubChem CID 43811076
IUPAC Name methyl 2-chloropyrimidine-4-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=NC(Cl)=NC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 2-chloropyrimidine-4-carboxylate
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 172.57
Percent Purity 97%