Learn More
Methyle2-isothiocyanatobenzoate, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Methyl 2-isothiocyanatobenzoate |
| CAS min. % | 97.0 |
| Densità | 1.2500g/mL |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber glass bottle |
| Formula lineare | SCNC6H4CO2CH3 |
| Quantità | 10 g |
| Peso formulazione | 193.23 |
| Percent Purity | 97% |