Learn More
Methyle3-amino-4-cyanothiophene-2-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10394712
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10394712 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10394712 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore KM00977EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 3-amino-4-cyanothiophene-2-carboxylate
CAS 102123-28-4
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C7H6N2O2S
Numero MDL MFCD00052590
Quantità 10 g
Sinonimo 2-thiophenecarboxylicacid, 3-amino-4-cyano-, methyl ester, acmc-1boui, methyl 3-amino-4-cyano thiophene-2-carboxylate, methyl-3-amino-4-cyanothiophene-2-carboxylate, 2-thiophenecarboxylicacid,3-amino-4-cyano-,methyl ester, 3-amino-4-cyanothiophene-2-carboxylic acid methyl ester
InChI Key AEWVEROSMGRHRG-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C1=C(C(=CS1)C#N)N
IUPAC Name methyl 3-amino-4-cyanothiophene-2-carboxylate
Molecular Weight (g/mol) 182.197
PubChem CID 2778419
Peso formulazione 182.2
Percent Purity 97%