Learn More
Methyle3-amino-4-(isopropylsulfonyl)thiophene-2-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10651293
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10651293 1 g 1g
10304722 10 g 10g
10376704 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10651293 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore KM01952DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-11-2026
Identificatori chimici
CAS 175201-72-6
Formula molecolare C9H13NO4S2
Molecular Weight (g/mol) 263.33
Numero MDL MFCD00067930
InChI Key LSLWECVRXQXIRH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl 3-amino-4-isopropylsulfonyl thiophene-2-carboxylate, methyl 3-amino-4-propane-2-sulfonyl thiophene-2-carboxylate, 2-thiophenecarboxylicacid, 3-amino-4-1-methylethyl sulfonyl-, methyl ester, methyl 3-amino-4-methylethyl sulfonyl thiophene-2-carboxylate, maybridge1_004550, methyl 3-amino-4-isopropylsulfonyl thiophene-2carboxylate, methyl 3-azanyl-4-propan-2-ylsulfonyl-thiophene-2-carboxylate, 3-amino-4-propane-2-sulfonyl-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 3-amino-4-propan-2-ylsulfonyl-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester
PubChem CID 2778568
IUPAC Name methyl 3-amino-4-propan-2-ylsulfonylthiophene-2-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=C(N)C(=CS1)S(=O)(=O)C(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 3-amino-4-(isopropylsulfonyl)thiophene-2-carboxylate
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 263.34
Percent Purity 97%