Learn More
Methyle3-amino-4-(methylsulfonyl)thiophene-2-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10364762
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10364762 10 g 10g
10161212 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10364762 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore KM01956EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 175201-73-7
Formula molecolare C7H9NO4S2
Molecular Weight (g/mol) 235.272
Numero MDL MFCD00067932
InChI Key ZFMCGKFMQDQBLY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2778572
IUPAC Name methyl 3-amino-4-methylsulfonylthiophene-2-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=C(C(=CS1)S(=O)(=O)C)N
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 3-amino-4-(methylsulfonyl)thiophene-2-carboxylate
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 10 g
Sinonimo methyl 3-amino-4-methylsulfonyl thiophene-2-carboxylate, methyl 3-amino-4-methanesulfonylthiophene-2-carboxylate, methyl 3-amino-4-methylsulphonyl thiophene-2-carboxylate, 3-amino-4-methanesulfonyl-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, methyl 3-amino-4-methylsulfonyl thiophene, maybridge1_004594, timtec-bb sbb005527, buttpark 33\04-59, methyl3-amino-4-methylsulfonyl thiophene-2-carboxylate, methyl 3-amino-4-methylsulfonyl thiophene-2carboxylate
Peso formulazione 235.28
Percent Purity 97%