Learn More
Methyle3-amino-4-methylthiophene-2-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10304782
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10304782 1 g 1g
10391865 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10304782 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SB01297DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-07-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 85006-31-1
Formula molecolare C7H9NO2S
Molecular Weight (g/mol) 171.21
Numero MDL MFCD00051822
InChI Key YICRPERKKBDRSP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl3-amino-4-methylthiophene-2-carboxylate, 3-amino-4-methylthiophene-2-carboxylic acid methyl ester, unii-3la24473as, 3-amino-4-methyl-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-amino-4-methyl-, methyl ester, methyl 3-amino-4-methyl-2-thenoate, methyl 3-amino-4-methyl-2-thiophenecarboxylate, methyl-3-amino-4-methylthiophene-2-carboxylate, methyl 3-amino-4-methyl-thiophene-2-carboxylate, 3-amino-4-methyl-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 123584
IUPAC Name methyl 3-amino-4-methylthiophene-2-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=C(N)C(C)=CS1
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 3-amino-4-methylthiophene-2-carboxylate
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 171.22
Percent Purity 97%