Learn More
Methyle3-amino-5-(4-chlorophenyl)thiophene-2-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10364332
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10364332 1 g Amber Glass Bottle 1g
10324382 10 g Amber Glass Bottle 10g
10245524 25 g Amber Glass Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10364332 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore GK00598DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Identificatori chimici
CAS 91076-93-6
Formula molecolare C12H10ClNO2S
Molecular Weight (g/mol) 267.727
Numero MDL MFCD00052591
InChI Key MELGGDOYSMRBGA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2777492
IUPAC Name methyl 3-amino-5-(4-chlorophenyl)thiophene-2-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=C(C=C(S1)C2=CC=C(C=C2)Cl)N
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 3-amino-5-(4-chlorophenyl)thiophene-2-carboxylate
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Sinonimo methyl 3-amino-5-4-chlorophenyl thiophene-2-carboxylate, methyl3-amino-5-4-chlorophenyl thiophene-2-carboxylate, methyl-3-amino-5-4-chlorophenyl thiophene-2-carboxylate, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-amino-5-4-chlorophenyl-, methyl ester, 3-amino-5-4-chlorophenyl thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, pubchem8387, maybridge1_003891, methyl 3-amino-5-4-chlorophenyl thiophene-2carboxylate, methyl 3-amino-5-4-chlorophenyl-2-thiophenecarboxylate, methyl 3-amino-5-4-chlorophenyl-thiophene-2-carboxylate
Peso formulazione 267.74
Percent Purity 97%