Learn More
Methyle3-amino-5-phenylthiophene-2-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10603023
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10603023 1 g Amber Glass Bottle 1g
10019411 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10603023 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore GK00498DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 100063-22-7
Formula molecolare C12H11NO2S
Molecular Weight (g/mol) 233.285
Numero MDL MFCD00068161
InChI Key QESSCNMSOLRYBO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl 3-amino-5-phenyl-2-thiophenecarboxylate, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-amino-5-phenyl-, methyl ester, methyl-3-amino-5-phenylthiophene-2-carboxylate, methyl 3-amino-5-4-phenyl thiophene-2-carboxylate, 3-amino-5-phenyl-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, maybridge1_003977, acmc-2097mh, methyl-3-amino-5-phenylthiophene-carboxylate, 3-amino-2-methoxycarbonyl-5-phenylthiophene, methyl 3-amino-5-phenyl-thiophene-2-carboxylate
PubChem CID 700562
IUPAC Name methyl 3-amino-5-phenylthiophene-2-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=C(C=C(S1)C2=CC=CC=C2)N
Specifica
Materiale o nome chimico Methyle3-amino-5-phenylthiophene-2-carboxylate
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 233.29
Percent Purity 97%