Learn More
Methyle3-amino-5-(tert-butyl)thiophene-2-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10772863
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10772863 1 g 1g
10240135 5 g 5g
10743053 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10772863 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore GK00671DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 175137-03-8
Formula molecolare C10H15NO2S
Molecular Weight (g/mol) 213.295
Numero MDL MFCD00068163
InChI Key WHJBGOQJMFAKHY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl 3-amino-5-tert-butyl thiophene-2-carboxylate, 3-amino-5-tert-butyl-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, methyl 3-amino-5-4-tert-butyl thiophene-2-carboxylate, maybridge1_003935, methyl 3-amino-5-tert-butyl-2-thiophenecarboxylate, 3-amino-5-tert-butyl-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, 3-amino-5-tert-butylthiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 2-thiophenecarboxylicacid, 3-amino-5-1,1-dimethylethyl-, methyl ester
PubChem CID 2777503
IUPAC Name methyl 3-amino-5-tert-butylthiophene-2-carboxylate
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=C(S1)C(=O)OC)N
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 3-amino-5-(tert-butyl)thiophene-2-carboxylate
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 1 g
Peso formulazione 213.3
Percent Purity 97%