Learn More
Methyle3-bromothiophene-2-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10120652
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10120652 1 g Amber Glass Bottle 1g
10233232 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10120652 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SEW02691DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 26137-08-6
Formula molecolare C6H5BrO2S
Molecular Weight (g/mol) 221.068
Numero MDL MFCD00173839
InChI Key PEGSJNCGPSIJOX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-bromothiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 3-bromo-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-bromo-, methyl ester, 3-bromo-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, methyl 3-bromo-2-thiophenecarboxylate, maybridge3_006386, ksc494q2p, 2-methoxycarbonyl-3-bromothiophene, methyl-3-bromothiophene carboxylate, methyl 3-bromanylthiophene-2-carboxylate
PubChem CID 2740074
IUPAC Name methyl 3-bromothiophene-2-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=C(C=CS1)Br
Specifica
Materiale o nome chimico Methyle3-bromothiophene-2-carboxylate
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 221.07
Percent Purity 97%