Learn More
Methyle3-chloro-4-methylthiophene-2-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10150592
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10150592 1 g Amber Glass Bottle 1g
10069411 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10150592 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore GK01297DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
Identificatori chimici
CAS 175137-11-8
Formula molecolare C7H7ClO2S
Molecular Weight (g/mol) 190.641
Numero MDL MFCD00052072
InChI Key BUFSIDWTJVUAER-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl 3-chloro-4-methyl-2-thiophenecarboxylate, 3-chloro-4-methyl-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, 2-thiophenecarboxylicacid, 3-chloro-4-methyl-, methyl ester, maybridge1_003874, 2-methoxycarbonyl-3-chloro4-methylthiophene, 2-methoxycarbonyl-3-chloro-4-methylthiophene, methyl 3-chloro-4-methylthiophenecarboxylate, methyl3-chloro-4-methylthiophene-2-carboxylate, methyl 3-chloranyl-4-methyl-thiophene-2-carboxylate, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-chloro-4-methyl-, methyl ester
PubChem CID 2777567
IUPAC Name methyl 3-chloro-4-methylthiophene-2-carboxylate
SMILES CC1=CSC(=C1Cl)C(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 3-chloro-4-methylthiophene-2-carboxylate
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 190.65
Percent Purity 97%