Learn More
Methyl 3-chlorophenylacetate, 98%, Acros Organics
Marca:  Acros Organics 371671000
Dettagli aggiuntivi : CAS : 53088-68-9 Peso : 0.15000kg
Quantità 100g
Imballaggio Glass bottle
Codice prodotto. 10005163
  • 333.40€ / 100g
Data di spedizione prevista
dal fornitore 12-03-2020
Aggiungi al carrello
Specifica
Identificatori chimici
53088-68-9
184.51
HTBBVKFFDDQVER-UHFFFAOYSA-N
2733544
COC(=O)CC1=CC(=CC=C1)Cl
C9H9ClO2
MFCD00800679
methyl 2-3-chlorophenyl acetate, methyl 3-chlorophenylacetate, methyl 3-chlorophenyl acetate, phenylacetic acid, 3-chloro, methyl ester, benzeneacetic acid, 3-chloro-, methyl ester, methyl2-3-chlorophenyl acetate, methyl 2-3-chlorophenyl ethanoate, 3-chlorophenylacetic acid methyl ester, 3-chlorophenyl acetic acid methyl ester
methyl 2-(3-chlorophenyl)acetate
Specifica
Methyl 3-chlorophenylacetate
Authentic
1.5225 to 1.5245
Colorless to Yellow
53088-68-9
C9H9ClO2
MFCD00800679
HTBBVKFFDDQVER-UHFFFAOYSA-N
methyl 2-(3-chlorophenyl)acetate
2733544
Liquid
1.2000g/mL
Glass bottle
1.2
100g
97.5% min. (GC)
ClC6H4CH2C(O)OCH3
methyl 2-3-chlorophenyl acetate, methyl 3-chlorophenylacetate, methyl 3-chlorophenyl acetate, phenylacetic acid, 3-chloro, methyl ester, benzeneacetic acid, 3-chloro-, methyl ester, methyl2-3-chlorophenyl acetate, methyl 2-3-chlorophenyl ethanoate, 3-chlorophenylacetic acid methyl ester, 3-chlorophenyl acetic acid methyl ester
COC(=O)CC1=CC(=CC=C1)Cl
184.51
184.51
98%
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Methyl 3-chlorophenylacetate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
SDS Documenti