Learn More
Methyle3-chlorothiophene-2-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10141312
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
Codice prodotto. 10141312
Marca: Thermo Scientific Maybridge GK01295DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 88105-17-3
Formula molecolare C6H5ClO2S
Molecular Weight (g/mol) 176.614
Numero MDL MFCD00068135
InChI Key ZWKYYONTMGVPSP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl3-chlorothiophene-2-carboxylate, methyl 3-chloro-2-thiophenecarboxylate, 3-chlorothiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-chloro-, methyl ester, 3-chloro-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, pubchem9775, acmc-20ai7j, rarechem al bf 1228, maybridge1_003830, buttpark 37\08-38
PubChem CID 2777566
IUPAC Name methyl 3-chlorothiophene-2-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=C(C=CS1)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 3-chlorothiophene-2-carboxylate
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 176.62
Percent Purity 97%