Learn More
Methyle3-cyanobenzoate, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10622015
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10622015 1 g Amber Glass Bottle 1g
10065152 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10622015 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore RJC00610DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 13531-48-1
Formula molecolare C9H7NO2
Molecular Weight (g/mol) 161.16
Numero MDL MFCD00220156
InChI Key XPBHWSMZTSSEJE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl m-cyanobenzoate, benzoic acid, 3-cyano-, methyl ester, 3-cyanobenzoic acid methyl ester, methyl-3-cyanobenzoate, methyl3-cyanobenzoate, pubchem21088, acmc-1burk, intermediates-zcf02042, ksc180c9j, 3-cn-c6h4-cooch3
PubChem CID 83554
IUPAC Name methyl 3-cyanobenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC=CC(=C1)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico Methyle3-cyanobenzoate
CAS min. % 95.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 161.16
Percent Purity 95%