Learn More
Methyle3-hydroxybutanoate, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Methyl 3-hydroxybutanoate |
| CAS min. % | 97.0 |
| Densità | 1.0500g/mL |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber glass bottle |
| Formula lineare | CH3CH(OH)CH2CO2CH3 |
| Quantità | 10 g |
| Condizione di rotazione specifica | - 21.50 (20.00°C neat) |
| Peso formulazione | 118.13 |
| Percent Purity | 97% |