Learn More
Methyle3-isothiocyanatothiophene-2-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10762483
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10762483 10 g Amber Glass Bottle 10g
10059131 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10762483 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore GK00289EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 81321-10-0
Formula molecolare C7H5NO2S2
Molecular Weight (g/mol) 199.24
Numero MDL MFCD00052589
InChI Key RKBLURUDWDTMOB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl 3-isothiocyanato-2-thiophenecarboxylate, 3-isothiocyanato-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, 2-thiophenecarboxylicacid, 3-isothiocyanato-, methyl ester, methyl 3-isoisothiocyanatothiophene-2-carboxylate
PubChem CID 2777461
IUPAC Name methyl 3-isothiocyanatothiophene-2-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=C(C=CS1)N=C=S
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 3-isothiocyanatothiophene-2-carboxylate
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 10 g
Peso formulazione 199.25
Percent Purity 97%