Learn More
Methyle3-methyl-4-nitrobenzoate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10579972
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
50 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10579972 50 g 50g
10203572 1 g 1g
10270495 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10579972 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore TL00715EE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 24078-21-5
Formula molecolare C9H9NO4
Molecular Weight (g/mol) 195.174
Numero MDL MFCD00085640
InChI Key IEFONJKJLZFGKQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzoic acid, 3-methyl-4-nitro-, methyl ester, 3-methyl-4-nitrobenzoic acid methyl ester, m-toluic acid, 4-nitro-, methyl ester, methyl 3-methyl-4-nitrobenzenecarboxylate, benzoic acid, 3-methyl-4-nitro, methyl ester, methyl3-methyl-4-nitrobenzoate, pubchem2350, acmc-1cfdu, methyl 4-nitro-m-toluate, ksc205m3d
PubChem CID 260927
IUPAC Name methyl 3-methyl-4-nitrobenzoate
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)C(=O)OC)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 3-methyl-4-nitrobenzoate
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 50 g
Peso formulazione 195.17
Percent Purity 97%