Learn More
Methyl 4-aminobenzoate, 98%, Acros Organics™
44.30€ - 138.80€
Identificatori chimici
CAS 619-45-4
Formula molecolare C8H9NO2
Molecular Weight (g/mol) 151.17
Numero MDL MFCD00007891
InChI Key LZXXNPOYQCLXRS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-aminobenzoic acid methyl ester, methyl p-aminobenzoate, benzoic acid, 4-amino-, methyl ester, p-methoxycarbonyl aniline, 4-methoxycarbonyl aniline, p-aminobenzoic acid methyl ester, methyl aniline-4-carboxylate, 4-carbomethoxyaniline, methyl4-aminobenzoate, benzoic acid, p-amino-, methyl ester
PubChem CID 12082
IUPAC Name methyl 4-aminobenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)N
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
10003070 SDS Vedere i documenti Acros Organics
235280250
25g Glass bottle 44.30€
25g Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Stock EU 1
Aggiungi al carrello
10702315 SDS Vedere i documenti Acros Organics
235281000
100g Glass bottle 138.80€
100g Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Data di spedizione prevista
dal fornitore 27-04-2020
Aggiungi al carrello
Specifica
Identificatori chimici
619-45-4
151.17
LZXXNPOYQCLXRS-UHFFFAOYSA-N
12082
COC(=O)C1=CC=C(C=C1)N
C8H9NO2
MFCD00007891
4-aminobenzoic acid methyl ester, methyl p-aminobenzoate, benzoic acid, 4-amino-, methyl ester, p-methoxycarbonyl aniline, 4-methoxycarbonyl aniline, p-aminobenzoic acid methyl ester, methyl aniline-4-carboxylate, 4-carbomethoxyaniline, methyl4-aminobenzoate, benzoic acid, p-amino-, methyl ester
methyl 4-aminobenzoate
Specifica
Methyl 4-aminobenzoate
Glass bottle
110.0°C to 113.0°C
619-45-4
C8H9NO2
MFCD00007891
4-aminobenzoic acid methyl ester, methyl p-aminobenzoate, benzoic acid, 4-amino-, methyl ester, p-methoxycarbonyl aniline, 4-methoxycarbonyl aniline, p-aminobenzoic acid methyl ester, methyl aniline-4-carboxylate, 4-carbomethoxyaniline, methyl4-aminobenzoate, benzoic acid, p-amino-, methyl ester
COC(=O)C1=CC=C(C=C1)N
151.17
151.17
98%
Authentic
White to Beige
25g
98%
H2NC6H4CO2CH3
14, 422
LZXXNPOYQCLXRS-UHFFFAOYSA-N
methyl 4-aminobenzoate
12082
Crystals or Crystalline Powder
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Methyl 4-aminobenzoate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.