Learn More
methyle4-aminothiophene-3-carboxylate hydrochloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10511502
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10511502 1 g Amber Glass Bottle 1g
10476272 10 g Amber Glass Bottle 10g
10482854 25 g Amber Glass Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10511502 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore GK01904DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 39978-14-8
Formula molecolare C6H7NO2S
Molecular Weight (g/mol) 157.19
Numero MDL MFCD00068149
InChI Key BUFZZXCVOFBHLS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl 4-aminothiophene-3-carboxylate hydrochloride, methyl 3-aminothiophene-4-carboxylate hydrochloride, 3-carbomethoxy-4-aminothiophene hydrochloride, acmc-209zkz, methyl 4-aminothiophene-3-carboxylate, chloride, 3-amino-4-methoxycarbonylthiophene hydrochloride, 4-amino-3-methoxycarbonylthiophene hydrochloride, methyl3-aminothiophene-4-carboxylatehydrochloride, 4-amino-3-methoxycarbonyl thiophene hydrochloride, methyl 4-aminothiophen-3-carboxylate hydrochloride
PubChem CID 2777609
IUPAC Name methyl 4-aminothiophene-3-carboxylate;hydrochloride
SMILES COC(=O)C1=CSC=C1N
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 4-aminothiophene-3-carboxylate hydrochloride
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 193.65
Percent Purity 97%