Learn More
Methyle4-formyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Specifica
Materiale o nome chimico | Methyl 4-formyl-2, 5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate |
CAS min. % | 97.0 |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Amber glass bottle |
Quantità | 1 g |
Peso formulazione | 181.19 |
Percent Purity | 97% |